1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15689-1G OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 205 EUR
APOSOR15689-1G APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972246
CAS nummer: 224779-27-5