7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 70.1 EUR
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂H₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011664
CAS nummer: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III