O-Benzylhydroxylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 163 EUR
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 118…119 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221709
CAS nummer: 622-33-3
UN: 2735
ADR: 8,III