Iron(III) acetylacetonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 65.8 EUR
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
Smeltpunt: 180…182 °C
Dichtheid: 5,24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000020
CAS nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5