5,6-Dichloro-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 964 EUR
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Formule: C₈H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075036
CAS nummer: 121859-57-2