5-Aminobenzotriazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15753-10G OR15753-5G
APOSOR15753-10GEA 0 EUR
APOSOR15753-10G APOSOR15753-5G
5-Aminobenzotriazole 98%
5-Aminobenzotriazole
Formule: C₆H₆N₄
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047209
CAS nummer: 3325-11-9