7-Bromobenzo[b]furan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 24.9 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09056756
CAS nummer: 133720-60-2