Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 87.6 EUR
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772793
CAS nummer: 59944-78-4