tert-Butyl bromoacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.9 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
tert-Butyl bromoacetate 98%
tert-Butyl bromoacetate
Formule: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195.06 g/mol
Kookpunt: 50…51 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000188
CAS nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
ADR: 3 III