3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 65.8 EUR
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formule: C7H10N2O2
Kookpunt: 116…117 °C/10mmHg
Smeltpunt: 41…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832865
CAS nummer: 28020-37-3