2-Chlorothiophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1590-100G OR1590-25G OR1590-5G
APOSOR1590-100GEA 96.4 EUR
APOSOR1590-100G APOSOR1590-25G APOSOR1590-5G
2-Chlorothiophenol 99%
2-Chlorothiophenol
Formule: C₆H₅ClS
Kookpunt: 204…206 °C
Dichtheid: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004830
CAS nummer: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
UN: 3265
ADR: 8,II