2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 78.9 EUR
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094169
CAS nummer: 14190-59-1