(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15918-1G OR15918-5G OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA 22 EUR
APOSOR15918-1G APOSOR15918-5G APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Kookpunt: 179…180 °C
Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064267
CAS nummer: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9