(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15919-1G OR15919-5G OR15919-250MG
APOSOR15919-1GEA 38 EUR
APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G APOSOR15919-250MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Kookpunt: 179…182 °C
Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063648
CAS nummer: 19132-06-0