(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 22 EUR
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
Smeltpunt: 79…84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00082769
CAS nummer: 35132-20-8