4,5,6-Trichloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 52.6 EUR
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
Kookpunt: 87 °C/12mmHg
Smeltpunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458457
CAS nummer: 1780-27-4