tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 97.9 EUR
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169.224 g/mol
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863512
CAS nummer: 73286-70-1