2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 24.9 EUR
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09033797
CAS nummer: 2604-39-9