2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 27.8 EUR
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368834
CAS nummer: 4487-56-3