2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 26.3 EUR
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Smeltpunt: 193…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00856161
CAS nummer: 31519-62-7