3,4-Dibromothiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 42.4 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 221…222 °C
Smeltpunt: 44320 °C
Dichtheid: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005465
CAS nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8