1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 736 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III