Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 275 EUR
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₅BrO₃
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879944
CAS nummer: 197846-06-3