4-Bromo-3-chlorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 24.9 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 100 °C/22mmHg
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045161
CAS nummer: 6627-51-6