1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 22 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102.089 g/mol
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010797
CAS nummer: 17994-25-1