(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
OR15997-1G OR15997-5G OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA 114 EUR
APOSOR15997-1G APOSOR15997-5G APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09952105
CAS nummer: 365996-30-1