4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 0 EUR
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 145…147 °C/13mmHg
Smeltpunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234534
CAS nummer: 16208-17-6