1-Boc-2-methylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16016-250MG OR16016-25G OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA 22 EUR
APOSOR16016-250MG APOSOR16016-25G APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
1-Boc-2-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179168
CAS nummer: 120737-78-2