1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR16030-1G
OR16030-5G
APOSOR16030-1GEA
28.9
EUR
APOSOR16030-1G
APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formule:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD06808580 CAS nummer: 264905-39-7 |