1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 57 EUR
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₈H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367773
CAS nummer: 139062-96-7
UN: 3259
ADR: 8,III