4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 308 EUR
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₃ClO₃
Kookpunt: 121…123 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005383
CAS nummer: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5