2-Nitro-4-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16077-1G OR16077-5G
APOSOR16077-1GEA 74.6 EUR
APOSOR16077-1G APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114155
CAS nummer: 18368-71-3