3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 649 EUR
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006259
CAS nummer: 15128-90-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable