3-Iodobenzyl alcohol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 308 EUR
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
3-Iodobenzyl alcohol, Technical Grade
3-Iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇IO
Kookpunt: 254…255 °C
Dichtheid: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004635
CAS nummer: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9