3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 22 EUR
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Smeltpunt: 172…176 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01317994
CAS nummer: 82477-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III