2-Ethylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 150 EUR
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045838
CAS nummer: 612-19-1