3-Cyanobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48.3 EUR
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₂
Smeltpunt: 220…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002486
CAS nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1