2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 22 EUR
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
Smeltpunt: 170…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01194284
CAS nummer: 567-61-3