6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 191 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781649
CAS nummer: 52347-72-5