4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16156-1G OR16156-5G
APOSOR16156-1GEA 106 EUR
APOSOR16156-1G APOSOR16156-5G
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Formule: C₁₄H₁₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100123
CAS nummer: 1210378-97-4