6-Bromo-4-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16166-1G OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 215 EUR
APOSOR16166-1G APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04036192
CAS nummer: 874792-20-8