2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 22 EUR
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052185
CAS nummer: 3336-16-1