2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1627-1G OR1627-25G OR1627-5G
APOSOR1627-1GEA 103 EUR
APOSOR1627-1G APOSOR1627-25G APOSOR1627-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 859775-23-8