4-Chlorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 33.7 EUR
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 221…222 °C
Smeltpunt: 41944 °C
Dichtheid: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000686
CAS nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II