Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 58.4 EUR
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Kookpunt: 118…121 °C/10mmHg
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144269
CAS nummer: 924-99-2