N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16404-1G OR16404-250MG OR16404-5G
APOSOR16404-1GEA 220 EUR
APOSOR16404-1G APOSOR16404-250MG APOSOR16404-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formule: C₁₆H₂₆BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000956
CAS nummer: 920304-57-0