2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 117 EUR
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Formule: C₃H₂Cl₄O₂
Kookpunt: 171…172 °C
Smeltpunt: 0…2 °C
Dichtheid: 1,539 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000810
CAS nummer: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II