4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 40.9 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.2 g/mol
Smeltpunt: 107…114 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00057827
CAS nummer: 68858-21-9