3-Chloor-2-methylpropeen
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 EUR
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chloor-2-methylpropeen
3-Chloor-2-methylpropeen
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Kookpunt: 71…72 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –10 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000953
CAS nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167