1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 658 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Formule: C₄H₈Cl₂
Kookpunt: 105…106 °C
Dichtheid: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00000817
CAS nummer: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II